EDTA 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10713.0B
A10713.0I
A10713.30
A10713.36
A10713.0BEA
884
DKK
A10713.0B
A10713.0I
A10713.30
A10713.36
EDTA 99%
EDTA
Purity: 99%
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Kogepunkt: 614 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.) Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS-nummer: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 14,3517 |