di-Ammoniumhydrogencitrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P735.1 P735.2
ROTHP735.1EA 1260.78 DKK
ROTHP735.1 ROTHP735.2
di-Ammoniumhydrogencitrat
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Massefylde: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513