di-Ammoniumhydrogencitrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0267.1 0267.2 0267.3
ROTH0267.1EA 257.51 DKK
ROTH0267.1 ROTH0267.2 ROTH0267.3
di-Ammoniumhydrogencitrat
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Massefylde: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513