Trikaliumcitrat monohydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26789.294EA 634 DKK
26789.294 26789.460
Trikaliumcitrat monohydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Trikaliumcitrat monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Smeltepunkt: 230 °C
Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150442
CAS-nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm