di-Ammoniumoxalat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
4266.1 4266.2
ROTH4266.1EA 0 DKK
ROTH4266.1 ROTH4266.2
di-Ammoniumoxalat
di-Ammoniumoxalat
Formel: C₂H₈N₂O₄
Smeltepunkt: 70 °C
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013308
CAS-nummer: 1113-38-8
EINECS: 214-202-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00571