di-Kaliumoxalat monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
4264.1 4264.2
ROTH4264.1EA 0 DKK
ROTH4264.1 ROTH4264.2
di-Kaliumoxalat monohydrat
di-Kaliumoxalat monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Smeltepunkt: 356 °C
Massefylde: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150033
CAS-nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820