di-Kaliumoxalat monohydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05073.0250 1.05073.1000
1.05073.0250EA 468 DKK
1.05073.0250 1.05073.1000
di-Kaliumoxalat monohydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
di-Kaliumoxalat monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Smeltepunkt: 356 °C
Massefylde: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150033
CAS-nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)