Acelainsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 268 DKK
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Acelainsyre 98%
Acelainsyre
Formel: C₉H₁₆O₄
Kogepunkt: 237 °C (20hPa)
Smeltepunkt: 98…103 °C
Massefylde: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004432
CAS-nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %