Ravsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
8268.1 8268.2
ROTH8268.1EA 0 DKK
ROTH8268.1 ROTH8268.2
Ravsyre
Ravsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kogepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182 °C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM