Ravsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Butanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22260.0250 8.22260.1000 8.22260.9050
8.22260.0250EA 316 DKK
8.22260.0250 8.22260.1000 8.22260.9050
Ravsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ravsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molekylvægt: 118.09 g/mol
Kogepunkt: 235
Smeltepunkt: 182
Massefylde: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 206
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN nummer: 3261
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 58 g/l (20 °C)
Melting Point 185 - 190 °C
Molar Mass 118.09 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 470 °C