Ravsyre ≥99%, høj renhed
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0165-2.5KGEA 1990 DKK
0165-2.5KG 0165-500G
Ravsyre ≥99%, høj renhed
Ravsyre
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kogepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182 °C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Melting Point 185 – 190 °C
Purity
Residue on Ignition ≤0.025%