Ravsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
158740025 158745000 158740010 158740100 158742500
ACRO158740025EA 1530 DKK
ACRO158740025 ACRO158745000 ACRO158740010 ACRO158740100 ACRO158742500
Ravsyre 99%
Ravsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kogepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 185…190 °C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Fumaric and maleic acid ≤1 %