Malonsyre til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
8.00387.0100EA 191 DKK
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
Malonsyre til syntese
Malonsyre
Formel: C₃H₄O₄
Kogepunkt: 387 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 136 °C
Massefylde: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002707
CAS-nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732