Malonsyre ≥99.5%, Reagent Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
31715.22
31715.36
31715.22EA
542
DKK
31715.22
31715.36
Malonsyre ≥99.5%, Reagent Grade
Malonsyre
Formel:
C₃H₄O₄ Kogepunkt: 387 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 132…136 °C (dec.) Massefylde: 1,62 Flammepunkt: 157 °C (314 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002707 CAS-nummer: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 14,5710 |