Malonsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
125260010 125262500 125260051
ACRO125260010EA 2390 DKK
ACRO125260010 ACRO125262500 ACRO125260051
Malonsyre 99%
Malonsyre
Formel: C₃H₄O₄
Kogepunkt: 387 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…135 °C (dec.)
Massefylde: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002707
CAS-nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm