Sebacinsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 1130 DKK
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Sebacinsyre 98%
Sebacinsyre
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Kogepunkt: 294,4 °C (100 mmHg)
Smeltepunkt: 131…134 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004440
CAS-nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %