3-Mercaptopropionsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13261.36
A13261.22
A13261.36EA
1170
DKK
A13261.36
A13261.22
3-Mercaptopropionsyre ≥99%
3-Mercaptopropionsyre
Purity: 99%
CAS No.: 107-96-0
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 110-111°/15mm
Beilstein Reference: 773807
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004897
Formel:
C₃H₆O₂S Kogepunkt: 110…111 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 17…19 °C Massefylde: 1,220 Flammepunkt: 93 °C (199 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004897 CAS-nummer: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN nummer: 2922 ADR: 8,II |