3-Mercaptopropionsyre 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 426 DKK
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
3-Mercaptopropionsyre 99+%
3-Mercaptopropionsyre
Formel: C₃H₆O₂S
Kogepunkt: 110…111 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 17…19 °C
Massefylde: 1,218 g/cm³
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004897
CAS-nummer: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %