Sarcosin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07666.0250 8.07666.9010
8.07666.0250EA 827 DKK
8.07666.0250 8.07666.9010
Sarcosin til syntese, Sigma-Aldrich®
Sarcosin
Formel: C₃H₇NO₂
Kogepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 63 °C
Massefylde: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004279
CAS-nummer: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1481 g/l (20°C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
pH 6.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
Hill Formula C3H7NO2
Chemical Formula CH3NHCH2COOH