L-Methionin zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
MQ200
8.16010.0025
8.16010.0100
8.16010.0025EA
304
DKK
8.16010.0025
8.16010.0100
L-Methionin zS, Sigma-Aldrich®
L-Methionin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molekylvægt: 149.21 g/mol Kogepunkt: 278 Smeltepunkt: 136 Massefylde: 1.373 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063097 CAS-nummer: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 13,06004 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 48 g/l (20 °C) |
Melting Point | 280 - 285 °C |
Molar Mass | 149.2 g/mol |
Bulk Density | 550 kg/m3 |
pH | 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |