L-Methionin
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1340.1000 A1340.0100
A1340.1000EA 3840 DKK
A1340.1000 A1340.0100
L-Methionin
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Kogepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 136 °C
Massefylde: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004