Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
24403.298EA 1120 DKK
24403.298 24403.367 24403.460
Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycin
Formel: NH₂CH₂COOH
Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83 °C
Massefylde: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %