Glycin analyse reagens, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04201.0100 1.04201.0250 1.04201.1000 1.04201.5000 1.04201.9025
1.04201.0100EA 282 DKK
1.04201.0100 1.04201.0250 1.04201.1000 1.04201.5000 1.04201.9025
Glycin analyse reagens, Millipore®
Glycin
Formel: NH₂CH₂COOH
Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83 °C
Massefylde: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM