Glycin, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
3570-1 3570-500
3570-1EA 1400 DKK
3570-1 3570-500
Glycin, Millipore®
Glycin
Formel: NH₂CH₂COOH
Molekylvægt: 75.07 g/mol
Kogepunkt: 181
Smeltepunkt: 83
Massefylde: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM