Glycin ≥99.0%, proteomik kvalitet
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M103-1KGEA
931
DKK
M103-1KG
M103-5KG
Glycin ≥99.0%, proteomik kvalitet
Glycin
Formel:
NH₂CH₂COOH Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 83 °C Massefylde: 1,64 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Specifikationer Testresultater
Abs.@280 nm (1 M, Water) | 0.10 |
Chloride | 0.01% |
DNase | NONE |
Heavy Metals (as Pb) | <0.002% |
Loss on Drying | 0.2% |
pH (5 %, Water) @25 °C | 5.9 – 6.4 |
Protease | NONE |
Purity | 99.0% |
RNase | NONE |
Solubility (10%, water) | PASS |
Sulphate | 0.05% |
Thin Layer Chromatography (TLC) | ONE SPOT |