Glycin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
A13816.0C A13816.0E A13816.36
A13816.0CEA 5640 DKK
A13816.0C A13816.0E A13816.36
Glycin ≥99%
Glycin
Formel: NH₂CH₂COOH
Molekylvægt: 75.07 g/mol
Kogepunkt: 181
Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.)
Massefylde: 1.595
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration) 98.5%