6-Aminohexansyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3113.1 3113.2 3113.3
ROTH3113.1EA 0 DKK
ROTH3113.1 ROTH3113.2 ROTH3113.3
6-Aminohexansyre
6-Aminohexansyre
Formel: C₆H₁₃NO₂
Kogepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 127 °C
Flammepunkt: 207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008238
CAS-nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431