6-Aminohexansyre 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 702 DKK
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
6-Aminohexansyre 99+%
6-Aminohexansyre
Formel: C₆H₁₃NO₂
Kogepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 204…209 °C (dec.)
Flammepunkt: 207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008238
CAS-nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %