4-Aminosmørsyre zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: GABA, γ-Aminobutyric acid
MQ200
8.00302.0100 8.00302.9025
8.00302.0100EA 371 DKK
8.00302.0100 8.00302.9025
4-Aminosmørsyre zS, Sigma-Aldrich®
4-Aminosmørsyre
Formel: C₄H₉NO₂
Molekylvægt: 103.12 g/mol
Kogepunkt: 248
Smeltepunkt: 202
Massefylde: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 200 - 202 °C
Molar Mass 103.12 g/mol