Zinkstearat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
263780010 263780050 263780200
ACRO263780010EA 309 DKK
ACRO263780010 ACRO263780050 ACRO263780200
Zinkstearat
Zinkstearat
Formel: C₃₆H₇₀O₄Zn
Smeltepunkt: 118…128 °C
Massefylde: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013031
CAS-nummer: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 12.5 to 14.0 % (ZnO)