Zinkacetat 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
370080250 370081000
ACRO370080250EA 1010 DKK
ACRO370080250 ACRO370081000
Zinkacetat 99%, pure
Zinkacetat
Formel: C₄H₆O₄Zn
Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83…86 °C
Massefylde: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012454
CAS-nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %