Kviksølv(II)acetat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
A12478.14 A12478.22 A12478.36
A12478.14EA 403 DKK
A12478.14 A12478.22 A12478.36
Kviksølv(II)acetat ≥98%
Kviksølv(II)acetat
Purity: 98+% CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Formel: (H₃CCOO)₂Hg
Molekylvægt: 318.68 g/mol
Smeltepunkt: 179…182 °C
Massefylde: 3.28
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012165
CAS-nummer: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN nummer: 1629
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05898