Kviksølv(II)acetat ≥98.0% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
12273.18 12273.30
12273.18EA 576 DKK
12273.18 12273.30
Kviksølv(II)acetat ≥98.0% ACS
Kviksølv(II)acetat
Purity: 98.0% min CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.28 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Formel: (H₃CCOO)₂Hg
Smeltepunkt: 179…182 °C
Massefylde: 3,28
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012165
CAS-nummer: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN nummer: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5873