Sølv (I) acetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 789 DKK
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Sølv (I) acetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sølv (I) acetat
Formel: C₂H₃AgO₂
Molekylvægt: 166.91 g/mol
Smeltepunkt: 2000
Massefylde: 3.26 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012446
CAS-nummer: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN nummer: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08648
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)