Kobber(II)acetat, vandfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 1450 DKK
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Kobber(II)acetat, vandfri 99%, ren
Kobber(II)acetat
Formel: CuCH₃CO₂
Kogepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Massefylde: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008690
CAS-nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02690
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %