N-Lauroylsarcosin natrium salt til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14715.0100
8.14715.0500
8.14715.0100EA
230
DKK
8.14715.0100
8.14715.0500
N-Lauroylsarcosin natrium salt til syntese, Sigma-Aldrich®
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Smeltepunkt: 45…47 °C Flammepunkt: >150 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042728 CAS-nummer: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,04379 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 45 - 47 °C |
Molar Mass | 293.38 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Flash Point |
|
pH | 8 (30 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Sarcosyl, Sodium lauroylsarcosinate |
Hill Formula | C15H28NNaO3 |
Chemical Formula | CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa |