Ammoniumformat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Formic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
70221-100G-F 70221-25G-F
70221-100G-FEA 2740 DKK
70221-100G-F 70221-25G-F
Ammoniumformat, Supelco®
Ammoniumformat
Formel: HCO₂NH₄
Smeltepunkt: 119…121 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013103
CAS-nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec6624d7371e0dbb4d2a675f6211caf050977b7a&vid=c400f3c8a2a85a24a5d388a2dcd7dc61f129690a&prid=web&clid=SAPDAM