Ammoniumformat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 597 DKK
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
Ammoniumformat 97%
Ammoniumformat
Formel: HCO₂NH₄
Smeltepunkt: 115…120 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013103
CAS-nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %