Ammoniumacetat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Acetic acid ammonium salt
T872.1
T872.2
T872.3
T872.5
ROTHT872.1EA
264.78
DKK
ROTHT872.1
ROTHT872.2
ROTHT872.3
ROTHT872.5
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Molekylvægt: 77.08 g/mol Smeltepunkt: 114 Massefylde: 1.17 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 136 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS-nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |