Ammoniumacetat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acetic acid ammonium salt
7869.1 7869.2 7869.3
ROTH7869.1EA 0 DKK
ROTH7869.1 ROTH7869.2 ROTH7869.3
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molekylvægt: 77.08 g/mol
Smeltepunkt: 114
Massefylde: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 136
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM