Natriumformat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Formic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050
1.06443.0500EA 880 DKK
1.06443.0500 1.06443.9050
Natriumformat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Natriumformat
Formel: HCO₂Na
Molekylvægt: 68.01 g/mol
Smeltepunkt: 257.31
Massefylde: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013101
CAS-nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)