Natriumformat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Formic acid sodium salt
148230010 148230051
ACRO148230010EA 416 DKK
ACRO148230010 ACRO148230051
Natriumformat 99%
Natriumformat
Formel: HCO₂Na
Molekylvægt: 68.01 g/mol
Kogepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 258…261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013101
CAS-nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 261 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %