Natriumacetat, vandfri, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06268.0250
1.06268.1000
1.06268.2500
1.06268.9025
1.06268.9012
1.06268.0250EA
384
DKK
1.06268.0250
1.06268.1000
1.06268.2500
1.06268.9025
1.06268.9012
Natriumacetat, vandfri, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Kogepunkt: 881,4 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 324 °C Massefylde: 1,528 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >250 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS-nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 365 g/l (20 °C) |
Melting Point | 324 °C (decomposition) |
Molar Mass | 82.04 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 607 °C |