Natriumacetat, anhydrous ≥99% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic acid sodium salt
0602-1KGEA 980 DKK
0602-1KG 0602-2.5KG 0602-12KG
Natriumacetat, anhydrous ≥99% ACS
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molekylvægt: 82.03 g/mol
Kogepunkt: 881.4
Smeltepunkt: 324
Massefylde: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >250 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 7 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.003%