Caesiumacetat 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acetic acid cesium salt
191040250 191041000
ACRO191040250EA 587 DKK
ACRO191040250 ACRO191041000
Caesiumacetat 99%, pure
Caesiumacetat
Formel: H₃CCOOCs
Smeltepunkt: 194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013056
CAS-nummer: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %