Natriumbutyrat zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 912 DKK
8.20236.0250 8.20236.1000
Natriumbutyrat zS, Sigma-Aldrich®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molekylvægt: 110.09 g/mol
Smeltepunkt: 244
Massefylde: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002816
CAS-nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol