Eddikesyre ≥96%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
X895.1 X895.2 X895.3
ROTHX895.1EA 212.62 DKK
ROTHX895.1 ROTHX895.2 ROTHX895.3
Eddikesyre ≥96%
Eddikesyre
Formel: H₃CCOOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN nummer: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM