Arachinsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19616.03 A19616.06 A19616.14
A19616.03EA 390 DKK
A19616.03 A19616.06 A19616.14
Arachinsyre ≥98%
Arachinsyre
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Kogepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 74…76 °C
Massefylde: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002755
CAS-nummer: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 14,764