Sebasinsyredichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sebacoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
8.18899.0025EA 552 DKK
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
Sebasinsyredichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sebasinsyredichlorid
Formel: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Kogepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000770
CAS-nummer: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 239.14 g/mol
Boiling Point 161 °C (19 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4684 (18 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sebacoyl chloride
Hill Formula C10H16Cl2O2
Chemical Formula ClOC(CH2)8COCl