Triethylcitrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 201 DKK
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethylcitrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
Molekylvægt: 276.29 g/mol
Kogepunkt: 294
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 150
MDL Number: MFCD00009201
CAS-nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)